Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CYP2A/Cytochrome P450 2A6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12923R-A750
BOSSBS-12923R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12923R-A750
Anti-CYP2A/Cytochrome P450 2A6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
P450 enzymes constitute a family of monooxygenase enzymes that are involved in the metabolism of a wide array of endogenous and xenobiotic compounds. Several P450 enzymes have been classified by sequence similarities as members of the CYP1A and CYP2A subfamilies. NADPH cytochrome P450 reductase is a microsomal enzyme responsible for the transfer of electrons from NADPH to cytochrome P450 enzymes during the P450 catalytic cycle. NADPH cytochrome P450 reductase is localised to the endoplasmic reticulum where it is also able to transfer electrons to heme oxygenase and cytochrome b5. NADPH cytochrome P450 reductase is structurally related to two separate flavoprotein families, ferredoxin nucleotide reductase (FNR) and flavodoxin. Electron transfer of NADPH cytochrome P450 reductase requires the binding of two flavin cofactors, FAD and FMN, to the FNR and flavodoxin domains, respectively.

Type: Primary
Antigen: CYP2A/Cytochrome P450 2A6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 388-494/494
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité