Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYP1B1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12926R
BOSSBS-12926REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12926R
Anti-CYP1B1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cytochromes P450 are a group of heme-thiolate monooxygenases. In liver microsomes, this enzyme is involved in an NADPH-dependent electron transport pathway. It oxidizes a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids, retinoid and xenobiotics. Preferentially oxidizes 17beta-estradiol to the carcinogenic 4-hydroxy derivative, and a variety of procarcinogenic compounds to their activated forms, including polycyclic aromatic hydrocarbons. Promotes angiogenesis by removing cellular oxygenation products, thereby decreasing oxidative stress, release of antiangiogenic factor THBS2, then allowing endothelial cells migration, cell adhesion and capillary morphogenesis. These changes are concommitant with the endothelial nitric oxide synthase activity and nitric oxide synthesis. Plays an important role in the regulation of perivascular cell proliferation, migration, and survival through modulation of the intracellular oxidative state and NF-kappa-B expression and/or activity, during angiogenesis. Contributes to oxidative homeostasis and ultrastructural organization and function of trabecular meshwork tissue through modulation of POSTN expression.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CYP1B1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité