Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYP20A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12927R-CY5
BOSSBS-12927R-CY5EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12927R-CY5
Anti-CYP20A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Cytochrome P450 proteins are heme-thiolate monooxygenases that mediate NADPH-dependent electron transport and function to oxidize a variety of structurally unrelated compounds, including steroids, fatty acids and xenobiotics. Specifically, Cytochrome P450s are responsible for metabolizing arachidonic acid to hydroxyeicosatetraenoic acid (a regulator of blood pressure) and epoxyeicosatrienoic acid (a molecule involved in signaling events). CYP20A1 (cytochrome P450, family 20, subfamily A, polypeptide 1), also known as CYP-M, is a 462 amino acid single-pass membrane protein that belongs to the cytochrome P450 family. CYP20A1 is thought to carry its own oxygen as it lacks a conserved I-helix motif and one amino acid of its conserved heme binding site.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CYP20A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité