Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12933R-A647
BOSSBS-12933R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12933R-A647
Anti-CTRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Chymotrypsins are digestive enzymes that can perform proteolysis by cleaving peptides at the carboxyl side of tyrosine, tryptophan, leucine and phenylalanine, although over time they can also hydrolyze other amide bonds, especially those with leucine-donated carboxyls. Chymotrypsins cleave peptide bonds by attacking the non-reactive carbonyl group with a powerful nucleophile, which momentarily becomes covalently bonded to the substrate to form an intermediate. Chymotrypsin B (CTRB1) and Chymotrypsin B2 (CTRB2) are synthesized in the pancreas by protein biosynthesis as precursors that are enzymatically inactive, but become active as three polypeptide molecules that are interconnected by disulfide bonds.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTRB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité