Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSTF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12935R-CY3
BOSSBS-12935R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12935R-CY3
Anti-CSTF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Polyadenylation of mRNA precursors is a two-step reaction that requires multiple protein factors. The first step, endonucleolytic cleavage of polyadenylation substrates, requires CstF (cleavage stimulation factor), a heterotrimer that is composed of three distinct subunits. Heterotrimeric CstF recognizes GU- and U-rich sequences located downstream of the polyadenylation site on RNA. CstF-77 (cleavage stimulation factor, 77 kDa subunit), also known as CstF3, is one of the three subunits comprising CstF. It can exist as a homodimer and functions as the bridge, directly interacting with the other two CstF subunits, namely CstF-64 and CstF-50. CstF-77 is highly conserved among eukaryotes. It contains an Alpha-helical structure with 11 HAT (Half-a-TPR-containing) repeats and is essential for CstF assembly. In addition, CstF-77 is capable of interacting with CPSF1 and FCP1, other factors involved in polyadenylation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSTF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité