Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTBS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12937R-A647
BOSSBS-12937R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12937R-A647
Anti-CTBS Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
CTBS is an evolutionarily conserved member of the glycosyl hydrolase 18 family of proteins. Localizing to the lysosome, CTBS plays a role in the degradation of asparagine-linked (Asn-linked) glycoproteins. Glycoproteins are translocated to lysosomes via endocytosis or autophagy where they are broken down by proteases and glycosidases. The catabolism of glycoproteins is an important step in the regular turnover of cellular contents and in maintaining the homeostasis of glycosylation. CTBS functions as a glycosidase that cleaves the reducing end GlcNAc from the core chitobiase unit of oligosaccharides. Before this reaction can occur, AGA (the lysosomal glycosylasparaginase) must first remove the Asn from the Asn-linked glycoprotein to expose the reducing end GlcNAc, thereby allowing CTBS to access the exposed moiety.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTBS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité