Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSGALNACT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12938R
BOSSBS-12938REA 719 EUR InStock
BOSSBS-12938R
Anti-CSGALNACT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The chondroitin N-acetylgalactosaminyltransferase family includes Beta-1,4-GalNAc-T, Beta-1,4-GalNAc-T2, Beta-1,4-GalNAc-T3 and Beta-1,4-GalNAc-T4. The Beta-1,4-GalNAc-T protein consists of a short N-terminal residue, a transmembrane region and a long C-terminal residue, which includes a catalytic domain and localizes to the Golgi apparatus. Beta-1,4-GalNAc-T utilizes simple ganglioside GM3 as a substrate for more complex gangliosides GM2, GM1 and GD1a. Beta-1,4-GalNAc-T is expressed in normal brain tissues and in various malignant transformed cells, such as malignant melanoma, neuroblastoma and adult T cell leukemia. Mice lacking the Beta-1,4-GalNAc-T protein develop significant and progressive behavioral neuropathies, including deficits in reflexes, strength, coordination and balance. Beta-1,4-GalNAc-T is a potential molecular marker for detecting melanoma cells and monitoring tumor progression.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CSGALNACT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité