Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABBR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1293R-CY5.5
BOSSBS-1293R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1293R-CY5.5
Anti-GABBR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Component of a heterodimeric G-protein coupled receptor for GABA, formed by GABBR1 and GABBR2. Within the heterodimeric GABA receptor, only GABBR1 seems to bind agonists, while GABBR2 mediates coupling to G proteins. Ligand binding causes a conformation change that triggers signaling via guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) and modulates the activity of down-stream effectors, such as adenylate cyclase. Signaling inhibits adenylate cyclase, stimulates phospholipase A2, activates potassium channels, inactivates voltage-dependent calcium-channels and modulates inositol phospholipid hydrolysis. Plays a critical role in the fine-tuning of inhibitory synaptic transmission. Pre-synaptic GABA receptor inhibits neurotransmitter release by down-regulating high-voltage activated calcium channels, whereas postsynaptic GABA receptor decreases neuronal excitability by activating a prominent inwardly rectifying potassium (Kir) conductance that underlies the late inhibitory postsynaptic potentials. Not only implicated in synaptic inhibition but also in hippocampal long-term potentiation, slow wave sleep, muscle relaxation and antinociception.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GABA B Receptor 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité