Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CSNK1A1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12943R-A488
BOSSBS-12943R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12943R-A488
Anti-CSNK1A1L Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Casein kinase I (also designated CKI) and casein kinase II (CKII) compose a family of serine/threonine protein kinases which are present in all eukaryotes examined to date. Casein kinase I family members, which include casein kinase I Alpha, I Gamma, I Delta and I Epsilon, have been implicated in the control of cytoplasmic and nuclear processes, including DNA replication and repair, membrane trafficking, circadian rhythm, cell cycle progression, chromosome segregation, apoptosis and cellular differentiation. Casein kinase I isoform alpha-like (CSNK1A1L) is a 337 amino acid protein that shares a high degree of sequence similarity with the alpha isoform of casein kinase 1. CSNK1A1L resides in the cytoplasm and participates in the Wnt signaling pathway. By utilizing ATP within its protein kinase domain, CSNK1A1L phosphorylates a large number of proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSNK1A1L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité