Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CSRP2BP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12947R-FITC
BOSSBS-12947R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12947R-FITC
Anti-CSRP2BP Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
CRP2BP is a 782 amino acid protein encoded by the human gene CSRP2BP. CRP2BP specifically interacts with the double LIM domain protein CRP2. The LIM domain is a conserved cysteine and histidine-containing structural module of two tandemly arranged zinc fingers. It has been identified in single or multiple copies in a variety of regulatory proteins, either in combination with defined functional domains, like homeodomains, or alone, like in the CRP family of LIM proteins. Members of the cysteine- and glycine-rich protein family (CRP1, CRP2 and CRP3) contain two zinc-binding LIM domains, LIM1 (amino-terminal) and LIM2 (carboxyl-terminal), and are implicated in diverse cellular processes linked to differentiation, growth control and pathogenesis. Although present in cytoplasm, CRP2BP is mainly a ubiquitously expressed nuclear protein, with highest expression in skeletal muscle and heart.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CSRP2BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité