Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRTAC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12948R-CY7
BOSSBS-12948R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12948R-CY7
Anti-CRTAC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
CRTAC1 is a 661 amino acid secreted protein. CRTAC1 is O-glycosylated and contains one EGF-like domain and four FG-GAP repeats. Up-regulated in mesenchymal stem cells undergoing chondrogenic differentiation and also by growth factor BMP-4, CRTAC1 is found in the interterritorial matrix of articular deep zone cartilage. CRTAC1 is expressed as three isoforms produced by alternative splicing events. All isoforms are expressed in bone, cartilage and lung, while isoforms 1 and 2 are expressed in the brain. The gene that encodes CRTAC1 maps to human chromosome 10, which contains over 800 genes and 135 million nucleotides, making up nearly 4.5% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRTAC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité