Anti-ODC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-1294R-HRP
BOSSBS-1294R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1294R-HRP
Anti-ODC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Transports C5-C7 oxodicarboxylates across the inner membranes of mitochondria. Can transport 2-oxoadipate, 2-oxoglutarate, adipate, glutarate, and to a lesser extent, pimelate, 2-oxopimelate, 2-aminoadipate, oxaloacetate, and citrate.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: ODC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité