Anti-ACSF4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-12951R-A350
BOSSBS-12951R-A350EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-12951R-A350
Anti-ACSF4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
AASDH is an Acyl CoA synthetase. Acyl CoA synthases catalyze the initial reaction in fatty acid metabolism, by forming a thioester with CoA .
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ACSF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité