Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEFB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1295R-CY3
BOSSBS-1295R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1295R-CY3
Anti-DEFB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Defensins form a family of microbicidal and cytotoxic peptides made by neutrophils. Members of the defensin family are highly similar in protein sequence. This gene encodes defensin, beta 4, an antibiotic peptide which is locally regulated by inflammation. [provided by RefSeq, Jul 2008]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DEFB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité