Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEFB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1296R-A488
BOSSBS-1296R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1296R-A488
Anti-DEFB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Beta-defensin 2 (BD-2) also known as skin-antimicrobial peptide 1 (SAP1) is a peptide that is encoded by the DEFB4 (defensin, beta 4) gene. Defensins form a family of microbicidal and cytotoxic peptides made by neutrophils. Members of the defensin family are highly similar in protein sequence. Beta-defensin 2 is an antibiotic peptide which is locally regulated by inflammation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DEFB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité