Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASAH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12976R-A647
BOSSBS-12976R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12976R-A647
Anti-ASAH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Acid ceramidase catalyzes the degradation of ceramide in normal tissues, and deficiency leads to accumulation of ceramide in tissues, a hallmark of Farber disease. Effected individuals experience early onset joint problems and neurological problems, owing to mutations in the acid ceramidase gene. Bioinformatic analysis of gene expression also reveals acid ceramidase to be among the 5 most important genes associated with melanoma. In addition to ceramide hydrolysis, purified acid ceramidase also exhibits the ability to catalyze ceramide synthesis, utilizing [14C]lauric acid and sphingosine as substrates. Interestingly, pH regulates which reaction is favored; for hydrolysis the pH optimum is 4.5, whereas for the reverse reaction favors a pH of 5.5, further supporting a complex and central role for acid ceramidase in sphingolipid metabolism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ASAH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité