Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAPP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12983R-CY7
BOSSBS-12983R-CY7EA 885 EUR InStock
BOSSBS-12983R-CY7
Anti-DAPP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
B cell adapter molecule is also designated dual adapter for phosphotyrosine and 3-phosphotyrosine and 3-phosphoinositide (DAPP1) or B lymphocyte adapter protein. BAM32 is a B cell-associated adapter that is crucial for B cell antigen receptor signaling regulation. BAM32 interacts with Ptdlns and PLC g2 and, upon B cell activation, the protein is phosphorylated on tyrosine residues. It is a mainly cytoplasmic protein that can translocate to the cell membrane after cell stimulation. BAM32, which contains one PH domain and one SH2 domain, is primarily expressed in placenta and lung tissues, but can also be detected in heart, liver, pancreas and brain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAPP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité