Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNND1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12993R-CY5
BOSSBS-12993R-CY5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-12993R-CY5
Anti-CTNND1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Binds to and inhibits the transcriptional repressor ZBTB33, which may lead to activation of target genes of the Wnt signaling pathway (By similarity). May associate with and regulate the cell adhesion properties of both C- and E-cadherins. Implicated both in cell transformation by SRC and in ligand-induced receptor signaling through the EGF, PDGF, CSF-1 and ERBB2 receptors. Promotes GLIS2 C-terminal cleavage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTNND1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité