Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DSTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12997R-CY5
BOSSBS-12997R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12997R-CY5
Anti-DSTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Actin-depolymerizing factor (ADF), also known as destrin, is a member of the ADF/Cofilin/destrin superfamily that has the ability to rapidly depolymerize F-Actin in a stoichiometric manner. The Actin-depolymerizing activity of ADF is reversibly controlled by changes in KCl concentration but is insensitive to calcium concentration. ADF depolymerizes F-Actin by interacting directly with F-Actin protomers. ADF shares 71% sequence homology with Cofilin, however the two proteins differ in their interaction with Actin. The difference in the function of ADF and Cofilin results from the subtle difference in their amino acid sequence rather than possible differences in posttranslational modifications. As a result of different cleavage sites on ADF and Cofilin, the proteins differ in their overall tertiary folds. Sensitivity to polyphosphoinositides may be a common feature in vitro among Actin-binding proteins such as ADF and Cofilin that can bind to G-Actin and regulate the state of Actin polymerization. ADF and Cofilin are Actin-depolymerizing proteins whose activities are possibly regulated by their phosphorylation/dephosphorylation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DSTN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité