Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DGAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12998R-CY7
BOSSBS-12998R-CY7EA 876 EUR InStock
BOSSBS-12998R-CY7
Anti-DGAT2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Glucose and insulin are anabolic signals which upregulate the transcriptions of a series of lipogenic enzymes to convert excess carbohydrate into triglycerides for efficient energy storage. Acyl-coenzyme A:diacylglycerol acyltransferase, also known as DGAT1 and ARGP1, is a microsomal enzyme that assists in the synthesis of fatty acids into triglycerides. DGAT1 catalyzes the terminal and only committed step in triacylglycerol synthesis by using diacylglycerol (DAG) and fatty acyl CoA as substrates. DGAT1 plays a fundamental role in the metabolism of cellular diacylglycerol and is important in higher eukaryotes for physiologic processes involving triacylglycerol metabolism, such as intestinal fat absorption, lipoprotein assembly, adipose tissue form-ation and lactation. DGAT2, which has no homology to DGAT1, differs from DGAT1 in that its activity has been shown to be inhibited by MgCl in an in vitro assay. DGAT2 is expressed primarily in liver and white adipose tissue, which suggests that it plays an important role in mammalian triglyceride metabolism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DGAT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité