Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DHX15 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13001R-CY7
BOSSBS-13001R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13001R-CY7
Anti-DHX15 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
DEAD-box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp, are putative RNA helicases implicated in several cellular processes involving modifications of RNA secondary structure and ribosome/spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family may be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. DDX15 (DEAH-box protein 15), also known as DHX15, DBP1 or HRH2, is a nuclear ATP-dependent RNA helicase that is involved in pre-mRNA splicing and is a member of the DEAH-box subfamily of DEAD-box proteins. Expressed throughout the body, DDX15 is a pre-mRNA processing factor that plays a role in spliceosome disassembly after the release of mature mRNA. When localized to the nucleoli, DDX15 is thought to interact with the La/SSB autoantigen, an RNA chaperone that functions in various intracellular processes. DDX15 is 795 amino acids in length and is the human ortholog of the S. cerevisiae protein Prp43. helicase 2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DHX15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité