Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DIAPH2/Dia2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13002R-A680
BOSSBS-13002R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13002R-A680
Anti-DIAPH2/Dia2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Could be involved in oogenesis. Involved in the regulation of endosome dynamics. Implicated in a novel signal transduction pathway, in which isoform 3 and CSK are sequentially activated by RHOD to regulate the motility of early endosomes through interactions with the actin cytoskeleton.

Type: Primary
Antigen: DIAPH2/Dia2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 901-1101/1101
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité