Anti-DIAPH2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Bioss
BS-13002R-FITC
BOSSBS-13002R-FITCEA 900 EUR InStock
BOSSBS-13002R-FITC
Anti-DIAPH2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Could be involved in oogenesis. Involved in the regulation of endosome dynamics. Implicated in a novel signal transduction pathway, in which isoform 3 and CSK are sequentially activated by RHOD to regulate the motility of early endosomes through interactions with the actin cytoskeleton.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DIAPH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-13002R-FITC
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité