Anti-DIRAS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-13003R
BOSSBS-13003REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13003R
Anti-DIRAS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DIRAS2 belongs to a distinct branch of the functionally diverse Ras (see HRAS; MIM 190020) superfamily of monomeric GTPases.[supplied by OMIM, Apr 2004].
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: DIRAS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité