Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UBD Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13006R
BOSSBS-13006REA 691 EUR InStock
BOSSBS-13006R
Anti-UBD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Ubiquitin-like protein modifier which can be covalently attached to target protein and subsequently leads to their degradation by the 26S proteasome, in a NUB1L-dependent manner. Probably functions as a survival factor. Conjugation ability activated by UBA6. Promotes the expression of the proteasome subunit beta type-9 (PSMB9/LMP2). Regulates TNF-alpha-induced and LPS-mediated activation of the central mediator of innate immunity NF-kappa-B by promoting TNF-alpha-mediated proteasomal degradation of ubiquitinated-I-kappa-B-alpha. Required for TNF-alpha-induced p65 nuclear translocation in renal tubular epithelial cells (RTECs). May be involved in dendritic cell (DC) maturation, the process by which immature dendritic cells differentiate into fully competent antigen-presenting cells that initiate T-cell responses. Mediates mitotic non-disjunction and chromosome instability, in long-term in vitro culture and cancers, by abbreviating mitotic phase and impairing the kinetochore localization of MAD2L1 during the prometaphase stage of the cell cycle. May be involved in the formation of aggresomes when proteasome is saturated or impaired. Mediates apoptosis in a caspase-dependent manner, especially in renal epithelium and tubular cells during renal diseases such as polycystic kidney disease and Human immunodeficiency virus (HIV)-associated nephropathy (HIVAN).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: UBD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité