Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DMC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13010R-A750
BOSSBS-13010R-A750EA 874 EUR InStock
BOSSBS-13010R-A750
Anti-DMC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
DNA repair proteins are necessary for the maintenance of chromosome integrity and are involved in the elimination of premutagenic lesions from DNA. The DNA repair proteins Rad51 and Rad52 are key components of the double-strand-break repair (DSBR) pathway. Rad51 is essential for mitotic and meiotic recombination, and its mutation in yeast and mammalian cells results in chromosome loss. Overexpression of Rad52 confers resistance to ionizing radiation and induces homologous intrachromosomal recombination. Rad52 is thought to be involved in an early stage of Rad51-mediated recombination. Additional proteins involved in the pathway include Nibrin and Dmc1. Nibrin, which complexes with Mre11 and Rad50, is absent in Nijemegen breakage syndrome (NBS) patients. Dmc1 is specifically involved in meiotic recombination. An alternative spliced form of Dmc1, designated Dmc1-D, is deleted for a region between the two motifs involved in nucleotide binding. The alternatively spliced Dmc1-D transcript is detected in both male and female germ cells, indicating that the encoded protein may have a role in mammalian genetic recombination in meiosis.

Type: Primary
Antigen: DMC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-340/340
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité