Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POLH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13016R-CY3
BOSSBS-13016R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13016R-CY3
Anti-POLH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
DNA polymerase specifically involved in DNA repair. Plays an important role in translesion synthesis, where the normal high fidelity DNA polymerases cannot proceed and DNA synthesis stalls. Plays an important role in the repair of UV-induced pyrimidine dimers. Depending on the context, it inserts the correct base, but causes frequent base transitions and transversions. May play a role in hypermutation at immunoglobulin genes. Forms a Schiff base with 5'-deoxyribose phosphate at abasic sites, but does not have lyase activity. Targets POLI to replication foci.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: POLH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité