Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POLI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13018R-A350
BOSSBS-13018R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13018R-A350
Anti-POLI Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
DNA polymerase activity is essential for replication, repair, recombination and mutagenesis. DNA polymerases can often bypass DNA lesions that block DNA replication, thereby allowing the replication of damaged DNA. One such DNA polymerase is the distributive enzyme DNA Pol i, which is encoded by the POLI gene. POLI is located on human chromosome 18q21.2, a region often implicated in the etiology of many human cancers. At thymine templates, DNA Pol i is highly error-prone when replicating undamaged DNA in that it favors the misincorporation of guanine over the correct nucleotide, adenosine. DNA Pol i also promotes the replication of damaged DNA by misincorporating deoxynucleotides opposite DNA lesions. DNA Pol i acts sequentially with DNA Pol Ω, which is essential for damage-induced mutagenesis, to complete the DNA lesion bypass. Therefore, replication involving DNA Pol i is likely to be highly mutagenic.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: POLI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité