Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POLK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13020R
BOSSBS-13020REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13020R
Anti-POLK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DNA polymerase lambda (pol lambda), also designated DNA polymerase lambda or Pol Beta2, is a low-fidelity polymerase which plays a role in both spontaneous and DNA damage-induced mutagenesis. Encoded by the POLL gene, pol lambda is a member of the DNA polymerase type-X family. Pol lambda extends primer-terminal mispairs opposite nondamaged DNA templates, suggesting that it may assist in extending mismatched base pairs during normal DNA replication. In addition, pol ?may play a role in the mutagenic bypass of T-T dimers. Proliferating cell nuclear antigen (PCNA), a protein essential to DNA replication, interacts with pol lambda and thus influences the ability of pol ?to synthesize DNA.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: POLK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité