Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POLM Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13021R-FITC
BOSSBS-13021R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13021R-FITC
Anti-POLM Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
DNA polymerase mu shares a number of characteristics with DNA polymerase Beta as well as with terminal deoxynucleotideyltransferase. Pol mu purportedly plays a role in microhomology mediated joining and the repair of double-stranded breaks. However, unlike other DNA polymerases, which show substrate specificity for deoxynucleotides, DNA Pol mu incorporates both deoxynucleotides and ribonucleotides in a template- directed manner. This unusual capability implies a novel role for this polymerase in DNA repair.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: POLM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité