Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DOK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13027R-CY7
BOSSBS-13027R-CY7EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-13027R-CY7
Anti-DOK1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Docking protein 1 is constitutively tyrosine phosphorylated in hematopoietic progenitors isolated from chronic myelogenous leukemia (CML) patients in the chronic phase. It may be a critical substrate for p210(bcr/abl), a chimeric protein whose presence is associated with CML. Docking protein 1 contains a putative pleckstrin homology domain at the amino terminus and ten PXXP SH3 recognition motifs. Docking protein 2 binds p120 (RasGAP) from CML cells. It has been postulated to play a role in mitogenic signaling.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DOK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité