Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPP10 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13028R-FITC
BOSSBS-13028R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13028R-FITC
Anti-DPP10 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Dipeptidyl peptidases (DPPs) mediate regulatory activity of their substrates and have been linked to a variety of diseases including type 2 diabetes, obesity and cancer. DPPs have post-proline dipeptidyl aminopeptidase activity, cleaving Xaa-Pro dipeptides from the N-termini of proteins. DPPs can bind specific voltage-gated potassium channels and alter their expression and biophysical properties and may also influence T cells. DPP proteins include DPRP1, DPRP2, DPP3, DPP7, DPP10, DPPX and CD26. DPP10 (dipeptidyl-peptidase 10), also known as DPRP3 (dipeptidyl peptidase IV-related protein 3), DPL2 or DPPY, is a non-functional dipeptidyl peptidase which can bind to the potassium channels KV4.1 and KV4.2. It is a single-pass type II membrane protein expressed in spinal cord, adrenal glands, pancreas and brain tissues and may act as a modulator for cell surface expression and activity of KV4.1 and KV4.2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DPP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité