Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13029R-A488
BOSSBS-13029R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13029R-A488
Anti-DPP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Dipeptidyl peptidases (DPPs) mediate regulatory activity of their substrates and have been linked to a variety of diseases including type 2 diabetes, obesity and cancer. DPPs have post-proline dipeptidyl aminopeptidase activity, cleaving Xaa-Pro dipeptides from the N-termini of proteins. DPPs can bind specific voltage-gated potassium channels and alter their expression and biophysical properties and may also influence T cells. DPP proteins include DPRP1, DPRP2, DPP3, DPP7, DPP10, DPPX and CD26. DPP3 (dipeptidyl-peptidase 3), also known as DPPIII, is a zinc-exopeptidase that belongs to the peptidase M49 family. DPP3 localizes to the cytoplasm and is involved in intracellular protein catabolism. More specifically, DPP3 is an important enzyme involved in the degradation of enkephalins. An increase in the activity of DPP3 is implicated in ovarian and endometrial cancers.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DPP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité