Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GAD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-1302R-CY7
BOSSBS-1302R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1302R-CY7
Anti-GAD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Glutamic Acid Decarboxylase (GAD) catalyzes the conversion of L glutamate to g-aminobutyric acid (GABA), the principal inhibitory neurotransmitter in the brain, and a putative paracrine signal molecule in pancreatic islets. GAD has a restricted tissue distribution. It is highly expressed in the cytoplasm of GABAergic neurons in the central nervous system (CNS) and pancreatic beta cells. It is also present in other non-neuronal tissues such as testis, oviduct and ovary. GAD is also transiently expressed in non-GABAergic cells of the embryonic and adult nervous system, suggesting its involvement in development and plasticity. GAD exists as two isoforms, GAD65 and GAD67 (molecular masses of 65 and 67 kD, respectively) that are encoded by two different genes. GAD65 is an ampiphilic, membraneanchored protein, (585 amino acid residues) and is encoded on human chromosome 10. GAD67 is a cytoplasmic protein (594 amino acid residues) and is encoded on chromosome 2. There is 64% amino acid identity between the two isoforms, with the highest diversity located at the N terminus, which in GAD65 is required for targeting the enzyme to GABA-containing secretory vesicles. The two isoforms appear to have distinct intraneuronal distribution in the brain. GAD65 has been identified as an autoantigen in insulindependent diabetes mellitus (IDDM) and stiff-man syndrome (SMS), IDDM is an autoimmune disease that results from T cell mediated destruction of pancreatic insulin-secreting beta cells. Islet-reactive T cells and primarily to GAD65 (also named beta cell autoantigen) can be detected in peripheral blood of 80% of recent-onset IDD patients and in pre-diabetic high-risk subjects before onset of clinical symptoms. This suggests that GAD may be an important marker in the early stages of the disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GAD67/GAD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité