Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBED1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13030R-CY3
BOSSBS-13030R-CY3EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-13030R-CY3
Anti-ZBED1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
ZBED1 is a 694 amino acid protein that localizes specifically to granular structures within the nucleus. Expressed ubiquitously at low levels and present at higher levels in heart, placenta, spleen and skeletal muscle, ZBED1 is thought to function as a transcription factor that regulates a number of ribosomal protein (RP) encoding genes, thereby playing a role in the cell cycle and in cell proliferation events. ZBED1 contains one BED-type zinc finger and binds specifically to 5'-TGTCG[CT]GA[CT]A-3' DNA regions found in RP promotors. Additionally, ZBED1 binds strongly to the promotor region of Histone H1 (a protein required for the condensation of nucleosomes into higher order structures), subsequently activating H1 transcription.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ZBED1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité