Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARID3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13031R-A350
BOSSBS-13031R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13031R-A350
Anti-ARID3A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
ARID3A, also known as DRIL1 in humans and Bright (for B cell regulator of IgH transcription) in mice, are the mammalian homologs of the Drosophila Dri (dead ringer) protein. ARID3A is developmentally regulated and is expressed in a restricted set of cells, including differentiating cells of the gut and salivary glands. ARID3A represents a member of a unique family of transcriptional activators that shares sequence similarity to proteins of SWI/SNF complexes; it contains an A/T-rich DNA-binding (ARID) domain and a distinct domain involved in tetramerization. The gene encoding ARID3A is linked to a marker of Peutz-Jeghers syndrome, which is an autosomal-dominant disorder characterized by melanocytic macules of the lips, multiple gastrointestinal hamartomatous polyps and an increased risk for various neoplasms, including gastrointestinal cancer. E2FBP1 (E2F-1 binding protein 1) is identical to ARID3A in the carboxy terminal region. E2FBP1 appears to lack DNA binding and transactivation domains, and it functions to regulate the transcription of proteins involved in cell proliferation by binding to the transcription factor E2F-1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ARID3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité