Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MED23 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13032R-CY3
BOSSBS-13032R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13032R-CY3
Anti-MED23 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
In mammalian cells, transcription is regulated in part by high molecular weight coactivating complexes that mediate signals between transcriptional activators and RNA polymerase (1). These complexes include CRSP (for cofactor required for Sp1 activation), which is required, in conjunction with TAFIIs, for transcriptional activation by Sp1 (2). CRSP is ubiquitously expressed in various tissues and functions as a multimeric complex that consists of nine distinct subunits (3). Several members of the CRSP family share sequence similarity with multiple components of the yeast transcriptional mediator proteins, including CRSP150, which is related to yeast Rgr1, and CRSP70, which is similar to the elongation factor TFIIS (4). CRSP77 and CRSP150 are also related to proteins within the putative murine mediator complex, while CRSP130 and CRSP34 are largely unrelated to either murine or yeast proteins (2,5). CRSP subunits also associate with larger multimeric coactivaor complexes, including ARC/DRI, which binds directly to SREBP and nuclear hormone receptors to facilitate transcription, and with NAT, a polymerase II-interacting complex that represses activated transcription (6,7).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MED23
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité