Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13038R-A488
BOSSBS-13038R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13038R-A488
Anti-DNM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Dynamin I is a GTPase enzyme required for the retrieval of synaptic vesicles after exocytosis and functions in endocytosis by stimulating assembly of invaginating synaptic vesicles (1). Dynamin I is phosphorylated in nerve terminals exclusively in the cytosolic compartment and in vitro by protein kinase C (PKC) (2–5). The phosphorylation site in PKC-phosphorylated Dynamin I is a single site at Serine 795, which is located near a binding site for the SH3 domain of p85, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase (2–5). Dephosphorylation is required for synaptic vesicle retrieval, suggesting that phosphorylation affects the subcellular localization of Dynamin I (5). Mouse, rat and human Dynamin I are phosphorylated on serine residues, including Ser 778, by Cdk5, regulating PACSIN1 recruitment and enabling synaptic vesicle endocytosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DNM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité