Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SFRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-1303R-A350
BOSSBS-1303R-A350EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1303R-A350
Anti-SFRP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Soluble frizzled-related proteins (sFRPS) function as modulators of Wnt signaling through direct interaction with Wnts. They have a role in regulating cell growth and differentiation in specific cell types. SFRP1 decreases intracellular beta-catenin levels (By similarity). Has antiproliferative effects on vascular cells, in vitro and in vivo, and can induce, in vivo, an angiogenic response. In vascular cell cycle, delays the G1 phase and entry into the S phase (By similarity). In kidney development, inhibits tubule formation and bud growth in metanephroi (By similarity). Inhibits WNT1/WNT4-mediated TCF-dependent transcription.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SFRP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité