Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DMWD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13042R-A350
BOSSBS-13042R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13042R-A350
Anti-DMWD Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
DMWD is a 674 amino acid protein containing five WD repeats. DMWD may play a role in the development of mental symptoms in severe cases of myotonic dystrophy, a chronic multisystemic disease characterized by wasting of the muscles, heart conduction defects, cataracts, endocrine changes and myotonia. The DMWD gene is located upstream of the DMPK gene and is prominently expressed in tissues affected in myotonic dystrophy patients. DMWD may also contribute to regulation in meiosis. DMWD is expressed in kidney and spleen, with strongest expression in brain, liver and testis. The gene encoding DMWD maps to human chromosome 19q13.32 and mouse chromosome 7 A3.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DMWD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité