Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DZIP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13044R-CY7
BOSSBS-13044R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13044R-CY7
Anti-DZIP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Ubiquitination is an important mechanism through which three classes of enzymes act in concert to target short-lived or abnormal proteins for destruction. The three classes of enzymes involved in ubiquitination are the ubiquitin-activating enzymes (E1s), the ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and the ubiquitin-protein ligases (E3s). DZIP3 (DAZ interacting protein 3, zinc finger), also known as UURF2 or hRUL138, is a 1,208 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and contains one RING-type zinc finger. Expressed in a variety of tissues with highest expression in heart, skeletal muscle and kidney, DZIP3 functions as an E3 ubiquitin-protein ligase that accepts ubiquitin from an E2 ubiquitin-conjugating enzyme, thereby playing a role in signaling events throughout the cell. Multiple isoforms of DZIP3 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DZIP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité