Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ECH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13048R-CY7
BOSSBS-13048R-CY7
Anti-ECH1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
ECH1 is a 328 amino acid protein that localizes to both the mitochondrion and the peroxisome and belongs to the hydratase/isomerase superfamily. Existing as a homohexamer, ECH1 is involved in the fatty acid-beta oxidation pathway, specifically functioning to catalyze the isomerization of 3-trans,5-cis-dienoyl-CoA to 2-trans,4-trans-dienoyl-CoA. The gene encoding ECH1 maps to human chromosome 19, which is the genetic home for a number of immunoglobulin superfamily members, including the killer cell and leukocyte Ig-like receptors, a number of ICAMs, the CEACAM and PSG family and Fc receptors (FcRs).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ECH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité