Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ECHDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13049R-A488
BOSSBS-13049R-A488EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13049R-A488
Anti-ECHDC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ECHDC2 is a 292 amino acid mitochondrial protein that exists as two isoforms which are produced by alternative splicing events. The gene encoding ECHDC2 maps to chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome. Chromosome 1 encodes a large number of disease-associated proteins, including Lamin A which, when expressed abnormally, can build up in the nucleus and cause nuclear blebs, a characteristic of the rare aging disease Hutchinson-Gilford progeria. Additionally, genes that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinsons Disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome are all located on chromosome 1. Aberrations in chromosome 1 are found in a variety of cancers, including head and neck cancer, malignant melanoma and multiple myeloma.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ECHDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité