Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EED Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13053R-A488
BOSSBS-13053R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13053R-A488
Anti-EED Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The transcriptional repressing Polycomb-group (PcG) and transcriptional activating trithorax-group (trxG) genes of Drosophila are part of a cellular memory system responsible for the stable inheritance of gene activity. PcG proteins assemble into multimeric protein complexes, which are involved in maintaining the transcriptional repressive state of genes over successive cell generations. EED (embryonic ectoderm development) is the human homolog of Eed, a murine PcG gene homologous to the Drosophila homeotic gene, extra sex combs. The human EED protein is 99. 5% identical to the mouse EED protein and contains seven WD repeats, which are involved in protein-protein interactions. There are two human EED transcripts that contain a putative 407-nucleotide-long intron and give rise to two HEED protein isoforms, 535 and 494 amino acids in length. EED interacts in a highly specific manner, both in vitro and in vivo, with histone deacetylase (HDAC) proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EED
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité