Anti-eEF1A1+2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-13054R-A750
BOSSBS-13054R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13054R-A750
Anti-eEF1A1+2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This protein promotes the GTP-dependent binding of aminoacyl-tRNA to the A-site of ribosomes during protein biosynthesis.
Type: Primary
Antigen: eEF1A1+2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 1-100/463
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité