Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EEF1D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13055R-A350
BOSSBS-13055R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13055R-A350
Anti-EEF1D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a subunit of the elongation factor-1complex, which is responsible for the enzymatic delivery ofaminoacyl tRNAs to the ribosome. This subunit, delta, functions asguanine nucleotide exchange factor. It is reported that followingHIV-1 infection, this subunit interacts with HIV-1 Tat. Thisinteraction results in repression of translation of host cellproteins and enhanced translation of viral proteins. Severalalternatively spliced transcript variants encoding multipleisoforms have been found for this gene. Related pseudogenes havebeen defined on chromosomes 1, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19.[provided byRefSeq, Aug 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EEF1D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité