Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EFEMP2/Fibulin 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13059R-A750
BOSSBS-13059R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13059R-A750
Anti-EFEMP2/Fibulin 4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Fibulin proteins contribute to normal development of elastic fiber systems in various types of organs that require elasticity, such as vasculature, lung and skin. Fibulin-4, also known as EFEMP2 (EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 2), MBP1 or UPH1 is a 443 amino acid secreted protein that contains six EGF-like calcium-binding domains and belongs to the fibulin family. Expressed ubiquitously with highest expression in heart, Fibulin-4 is essential for connective tissue development and elastic fiber formation, and may also play an important role in vascular patterning and collagen biosynthesis. Defects in the gene encoding Fibulin-4 are associated with autosomal recessive cutis laxa type I (CL type I), a connective tissue disorder that is inherited in both an autosomal dominant and an autosomal recessive manner and is characterized by inelastic tissue in all affected areas of the body.

Type: Primary
Antigen: EFEMP2/Fibulin 4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 331-443/443
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité