Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EFEMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13059R-CY3
BOSSBS-13059R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13059R-CY3
Anti-EFEMP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Fibulin proteins contribute to normal development of elastic fiber systems in various types of organs that require elasticity, such as vasculature, lung and skin. Fibulin-4, also known as EFEMP2 (EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 2), MBP1 or UPH1 is a 443 amino acid secreted protein that contains six EGF-like calcium-binding domains and belongs to the fibulin family. Expressed ubiquitously with highest expression in heart, Fibulin-4 is essential for connective tissue development and elastic fiber formation, and may also play an important role in vascular patterning and collagen biosynthesis. Defects in the gene encoding Fibulin-4 are associated with autosomal recessive cutis laxa type I (CL type I), a connective tissue disorder that is inherited in both an autosomal dominant and an autosomal recessive manner and is characterized by inelastic tissue in all affected areas of the body.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EFEMP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité