Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCR7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-1305R-CY5.5
BOSSBS-1305R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1305R-CY5.5
Anti-CCR7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
CCR7 is a member of the G protein coupled receptor family (subfamily : chemokine). This receptor was identified as a gene induced by the Epstein Barr virus (EBV), and is thought to be a mediator of EBV effects on B lymphocytes. CCR7 has been reported to be expressed in blood, bone marrow, lymph node, and intestine. It is particularly expressed in lymphoid tissues and in activated B and T lymphocytes and has been shown to control the migration of memory T cells to inflamed tissues, as well as stimulate dendritic cell maturation. The chemokine (C-C motif) ligand 19 (CCL19/ECL) has been reported to be a specific ligand of this receptor. ESTs have been isolated from blood, embryo, lymph node, and thymus libraries.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCR7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité