Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGFL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13062R-CY3
BOSSBS-13062R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13062R-CY3
Anti-EGFL6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
This gene encodes a member of the epidermal growth factor(EGF) repeat superfamily. Members of this superfamily arecharacterized by the presence of EGF-like repeats and are ofteninvolved in the regulation of cell cycle, proliferation, anddevelopmental processes. The gene product contains a signalpeptide, suggesting that it is secreted; an EGF repeat regionconsisting of 4 complete EGF-like repeats and 1 partial EGF-likerepeat, 3 of which have a calcium-binding consensus sequence; anarg-gly-asp integrin association motif; and a MAM domain, which isbelieved to have an adhesive function. This gene is expressed earlyduring development, and its expression has been detected in lungand meningioma tumors. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EGFL6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité